Documents
L457183
2-(2-(2-((4-BROMOBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(2-CL-PH)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17BrClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.756
Numéro MDL:
Autres remarques