Principaux documents
L457019
N-(4-METHYLPHENYL)-2-OXO-2-(2-(3-PHENOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.415
Numéro MDL:
Autres remarques