Documents
L456756
2-ETHOXY-4-(2-(1-NAPHTHYLACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H24N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.514
Numéro MDL:
Autres remarques