Principaux documents
L456276
4-BROMO-2-(2-(HYDROXY(PHENYL)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16BrClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.741
Numéro MDL:
Autres remarques