Principaux documents
L454508
N'-(2,3-DICHLOROBENZYLIDENE)-4-((4-METHYLBENZYL)OXY)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.307
Numéro MDL:
Autres remarques