Principaux documents
L453358
4-BROMO-2-(2-(1-NAPHTHOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3,4-DIMETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H21BrN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
533.383
Numéro MDL:
Autres remarques