Principaux documents
L451665
2-NITROBENZALDEHYDE N-(3-CHLOROPHENYL)THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.786
Numéro MDL:
Autres remarques