Documents
L450502
(1-(4-FLUOROPHENYL)-3-(4-METHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL)METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15FN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.32
Numéro MDL:
Autres remarques