Principaux documents
L449709
DIISOPROPYL 11-(4-FLUOROBENZOYL)PYRROLO[1,2-A][1,10]PHENANTHROLINE-9,10-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H25FN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.543
Numéro MDL:
Autres remarques