Principaux documents
L449261
2-IODO-N-ISOPROPYL-N-PHENYLBENZAMIDE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H16INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.216
Numéro MDL:
37,90 $