Principaux documents
L448869
ETHYL 3-(4-BROMOBENZOYL)-5-(2-PYRIDINYL)-1-INDOLIZINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.308
Numéro MDL:
Autres remarques