Principaux documents
L447951
N-(4-((4-CHLOROPHENYL)THIO)PHENYL)-4-ETHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.9
Numéro MDL:
Autres remarques