Principaux documents
L447439
N-(4-ETHYLPHENYL)-2-((4-FLUOROPHENYL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16FNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.374
Numéro MDL:
Autres remarques