Principaux documents
L447218
2-((4-((2-HYDROXYBENZYLIDENE)AMINO)PH)THIO)-N-(4-(TRIFLUOROMETHOXY)PH)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17F3N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.452
Numéro MDL:
Autres remarques