Principaux documents
L446408
(1-(3-METHYLPHENYL)-3-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.33
Numéro MDL:
Autres remarques