Principaux documents
L444715
N-(3-METHYLPHENYL)-2-({4-PHENYL-5-[(PHENYLSULFANYL)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.597
Numéro MDL:
Autres remarques