Principaux documents
L444170
2-{[5-[(4-TERT-BUTYLPHENOXY)METHYL]-4-(2-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,6-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H28Cl2N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
555.531
Numéro MDL:
Autres remarques