Documents
L443573
2-{[5-(ANILINOMETHYL)-4-(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(4-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19ClFN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.956
Numéro MDL:
Autres remarques