Principaux documents
L443565
2-{[5-(ANILINOMETHYL)-4-(3-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-1-PHENYLETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.533
Numéro MDL:
Autres remarques