Key Documents
L443123
2-{[5-(3-BROMOPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23BrN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
507.456
Numéro MDL:
Autres remarques