Documents
L443050
2-((4-ALLYL-5-((PHENYLTHIO)ME)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-1-(4-CL-PH)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18ClN3OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.967
Numéro MDL:
Autres remarques