Principaux documents
L442992
2-((4-ALLYL-5-((PHENYLTHIO)ME)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-1-(4-BR-PH)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18BrN3OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.418
Numéro MDL:
Autres remarques