Principaux documents
L441392
BENZYL (2E)-2-[4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE]-7-METHYL-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C28H25N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
515.658
Numéro MDL:
37,90 $