L441104
3-[(E)-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-[(2-FURYLMETHYL)AMINO]-7-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.519
Numéro MDL:
Autres remarques