Principaux documents
L439703
4-(4-BUTOXYBENZOYL)-3-HYDROXY-5-[4-(ISOPENTYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]-1-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H41NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
551.686
Numéro MDL:
Autres remarques