Principaux documents
L439576
METHYL (2Z)-2-[4-(METHOXYCARBONYL)BENZYLIDENE]-5-[4-(METHOXYCARBONYL)PHENYL]-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H22N2O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.538
Numéro MDL:
Autres remarques