Principaux documents
L436992
(5Z)-3-(4-FLUOROBENZYL)-5-{[3-(4-FLUOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H17F2N3OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
489.57
Numéro MDL:
Autres remarques