Principaux documents
L434582
ETHYL (2Z)-2-(3-BROMOBENZYLIDENE)-5-[4-(METHOXYCARBONYL)PHENYL]-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21BrN2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
541.425
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.