Documents
L434396
BENZYL 6-[4-(ACETYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]-8-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H24N2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.544
Numéro MDL:
Autres remarques