L434345
ALLYL 6-(4-ETHYLPHENYL)-8-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.474
Numéro MDL:
Autres remarques