Principaux documents
L433802
ISOPROPYL 6-[4-(ACETYLOXY)PHENYL]-8-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.473
Numéro MDL:
Autres remarques