Principaux documents
L433632
(5Z)-3-(2-CHLOROBENZYL)-5-{[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C29H24ClN3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.115
Numéro MDL:
37,90 $