Principaux documents
L432520
2-[(PHENOXYACETYL)AMINO]-N-(3-PYRIDINYLMETHYL)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H23N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.522
Numéro MDL:
Autres remarques