Principaux documents
L432474
2-METHOXYETHYL 8-METHYL-4-OXO-6-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H26N2O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.515
Numéro MDL:
Autres remarques