Principaux documents
L431931
2-IMINO-N-METHYL-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H24N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.453
Numéro MDL:
37,90 $