Principaux documents
L430978
4-[4-(BENZYLOXY)-2-METHYLBENZOYL]-3-HYDROXY-5-(4-HYDROXYPHENYL)-1-(3-METHOXYPROPYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H29NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.558
Numéro MDL:
Autres remarques