Principaux documents
L429996
METHYL 4-[3-(3-FLUORO-4-METHYLBENZOYL)-4-HYDROXY-5-OXO-1-(3-PYRIDINYLMETHYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-2-YL]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H21FN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.466
Numéro MDL:
Autres remarques