Principaux documents
L429783
2-METHOXYETHYL 6-(3-FLUOROPHENYL)-8-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19FN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.426
Numéro MDL:
Autres remarques