Principaux documents
L428833
4-(3-FLUORO-4-METHOXYBENZOYL)-3-HYDROXY-5-(4-METHOXYPHENYL)-1-(4-PYRIDINYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C25H21FN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.455
Numéro MDL:
37,90 $