Principaux documents
L428310
4-(4-ETHOXYBENZOYL)-5-(2-FLUOROPHENYL)-1-(2-FURYLMETHYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20FNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.429
Numéro MDL:
Autres remarques