Principaux documents
L427845
4-(3,4-DIMETHOXYBENZOYL)-3-HYDROXY-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-5-(3-NITROPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
L427845-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L427845-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C26H29N3O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
511.536
Numéro MDL:
37,90 $