Principaux documents
L425125
N-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-2-{(3Z)-3-[3-(3-METHOXYPROPYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H25N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.624
Numéro MDL:
Autres remarques