Principaux documents
L424765
3-[(5Z)-5-({2-[(2-FURYLMETHYL)AMINO]-7-METHYL-4-OXO-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-3-YL}METHYLENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18N4O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.529
Numéro MDL:
Autres remarques