Key Documents
L424641
3-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]-2-IMINO-1-(2-METHOXYETHYL)-10-METHYL-1,2-DIHYDRO-5H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19ClN4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.927
Numéro MDL:
Autres remarques