Principaux documents
L424617
N-CYCLOHEXYL-2-IMINO-1-(2-METHOXYETHYL)-10-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H27N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.492
Numéro MDL:
Autres remarques