Key Documents
L424560
2-IMINO-1-(2-METHOXYETHYL)-N,10-DIMETHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.373
Numéro MDL:
Autres remarques