Principaux documents
L424528
2-IMINO-1-(2-METHOXYETHYL)-10-METHYL-5-OXO-N-(3-PYRIDINYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.459
Numéro MDL:
Autres remarques