L423017
METHYL 2-{3-(4-BUTOXYBENZOYL)-4-HYDROXY-2-[3-METHOXY-4-(PENTYLOXY)PHENYL]-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL}-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H38N2O8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
622.743
Numéro MDL:
Autres remarques