Documents
L422614
2-{(3Z)-3-[3-(3-METHOXYPROPYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL}-N-(2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H23N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.597
Numéro MDL:
Autres remarques