Principaux documents
L422371
2-{[3-CYANO-6-(4-METHYLPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDINYL]SULFANYL}-N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20F3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.506
Numéro MDL:
Autres remarques